Läs mer
Picarbutrazox 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324070
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324070 1 ml
1 options
Produktkod. 30324070 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16194000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picarbutrazox
CAS 500207-04-5
Analyt- eller komponentnamn Picarbutrazox
Frakt skick +20°C
Molekylformel C20 H23 N7 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [6-[[[(Z)-[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenylmethylene]amino]oxy]methyl]-2-pyridinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), NF 171, Picarbutrazox, tert-Butyl N-[6-[[(Z)-[(1-methyltetrazol-5-yl)phenylmethylene]amino]oxymethyl]-2-pyridyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C20H23N7O3/c1-20(2,3)30-19(28)22-16-12-8-11-15(21-16)13-29-24-17(14-9-6-5-7-10-14)18-23-25-26-27(18)4/h5-12H,13H2,1-4H3,(H,21,22,28)
LEDER Cn1nnnc1C(=NOCc2cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)n2)c3ccccc3
IUPAC-namn tert-butyl N-[6-[[[(1-methyltetrazol-5-yl)-phenylmethylidene]amino]oxymethyl]pyridin-2-yl]carbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 409.44
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 409.1862 g/mol