Läs mer
Picaridin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325942
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325942 1 ml
1 options
Produktkod. 30325942 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16195000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picaridin
CAS 119515-38-7
Analyt- eller komponentnamn Picaridin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H23 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(2-Hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic Acid 1-Methylpropyl Ester, 1-Methylpropyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, Autan, Autan Repel, Bayrepel, Icaridin, Isobutyl 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate, KBR 3023, Natrapel, Picaridin, Pikaridin, Propidine
InChI formel InChI=1S/C12H23NO3/c1-3-10(2)16-12(15)13-8-5-4-6-11(13)7-9-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3
LEDER CCC(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
IUPAC-namn butan-2-yl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 229.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 229.1678 g/mol