Läs mer
Thermo Scientific™ Piceatannol
Produktkod. 16534204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16534204 250 mg
1 options
Produktkod. 16534204 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 328452500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10083-24-6 | C14H12O4 | 244,25 g/mol
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piceatannol
CAS 10083-24-6
Smältpunkt 235,0 °C
Molekylformel C14H12O4
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: löslig i etanol, DMSO, dimetylformamid, aceton, etylacetat och bensen
InChI-nyckel CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
LEDER OC1=CC(\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=CC(O)=C1
IUPAC-namn 5-[(1E)-2-(3,4-dihydroxifenyl)etenyl]bensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 244.25
Formel vikt 244.24
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.