Läs mer
Piceatannol, MedChemExpress
Produktkod. 16405728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16405728 10 mg -
16443366 25 mg -
16431887 50 mg 50mg
16416216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16405728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13518
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piceatannol
CAS 10083-24-6
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Astringenin trans-Piceatannol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Formel vikt 244.24
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease