Läs mer
Tocris Bioscience™ Piceatannol
Beschreibung
Anti-inflammatory, immunomodulatory and antiproliferative agent. Inhibits p56lck and syk protein tyrosine kinases and inhibits TNF-induced NF-κB activation and gene expression. Synthesis results from conversion of resveratrol (Cat. No. 1418) by cytochrome P450 1B1.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Piceatannol |
| CAS | 10083-24-6 |
| Molekylformel | C14H12O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | piceatannol, 3-hydroxyresveratol, astringinin, piceatanol, e-4-3,5-dihydroxystyryl benzene-1,2-diol, 3,3',4'5-tetrahydroxystilbene, 3,5,3',4'-tetrahydroxystilbene, 4-e-2-3,5-dihydroxyphenyl ethenyl benzene-1,2-diol, 3,3',4,5'-tetrahydroxystilbene, unii-6ks3ls0d4f |
| InChI-nyckel | CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O)O |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.246 |
| PubChem CID | 667639 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?