Läs mer
Invitrogen™ PichiaPink™ Utsöndrat proteinkit
Produktkod. 10741874
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10741874 1 sats Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10741874 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A11151
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PichiaPink™ Utsöndrat proteinkit
De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit är ett nytt rekombinant proteinuttryckssystem baserat på jästen Pichia pastoris . De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit ger dig bekväm och kostnadseffektiv bioproduktion från skakkolv till 1000-liters produktion av ditt rekombinanta protein. De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit kommer med våra nya Pichia- stammar, pPINK-HC- och pPINK-LC-vektorerna och utsöndringssignalsekvenser för produktion av ditt protein.
  • Kom igång med produktion av utsöndrat protein i Pichia pastoris .
  • Avskärma dina Pichia -transformanter snabbt genom auxotrofi och färgval.
  • Minska proteinnedbrytningen med Pichia pastoris -stammar som saknar proteas.
    De PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit kommer med:
  • PichiaPink™ Utsöndrat proteinvektorkit ( kat.nr A11153 )
  • PichiaPink™ Expressionstöjningssats ( Kat. nr. A11154 )
  • PichiaPink™ Media Kit ( Kat. nr. A11156 )
    Ett nytt sätt att screena Pichia Transformants
    PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit använder adenin-auxotrofi för att välja Pichia The -transformanter. De PichiaPink™ stammar har genotypen ade2 och kräver komplementering med ADE2- genen för att växa utan adenin. Användning av en auxotrof markör gör det också lättare att underhålla transformanter. Inga antibiotika krävs för att underhålla dina transformanter.
    Dessutom kan du screena för Pichia -transformanter efter färg. Det oförvandlade PichiaPink™ stammar uppträder som rosa kolonier medan de transformeras PichiaPink™ stammar uppträder som vita kolonier (fig 1).
    Utsöndra dina proteiner med pPINKα
    PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit kommer med pPINKα -HC Vector The -HC vektor. pPINKα -HC vektor harα -parningsfaktorsignalsekvens inbyggd och gör att ditt protein kan utsöndras i media. Att utsöndra ditt protein i media gör det lättare att skörda och rena ditt protein. pPINKα -HC-vektorn är uppbyggd kring ADE2 -genen för att komplettera de ade2 -defekta Pichia- stammarna. Denna vektor använder den metanol-inducerade AOX1- promotorn för att uttrycka ditt protein. Vidare, pPINKα -HC-vektor är designad för att integreras med högt antal kopior i dina Pichia -transformanter.
    De PichiaPink™ Secreted Protein Vector Kit ( Kat. nr. A11153 ) kan beställas separat för att fylla på PichiaPink™ Utsöndrat proteinuttryckskit.
    Håll dina proteiner intakta
    PichiaPink™ Secreted Protein Expression Kit kommer med PichiaPink™ Uttrycksstamuppsättning. Detta set innehåller de 4 Pichia pastoris- stammarna för användning med PichiaPink™ Yeast Expression System. Alla fyra stammarna har genotypen ade2 . Dessutom inkluderar 3 stammar knockouts i 2 proteasgener. Proteasbriststammar minskar behovet av proteashämmare när du odlar dina celler och förbättrar utbytet av ditt protein. Testa en enkel proteas knockout eller dubbel proteas knockout för att hitta den som fungerar bäst för dig.
    Du kan beställa PichiaPink™ Expression Strain Set ( Kat. nr. A11154 ) separat för att fylla på PichiaPink™ Utsöndrat proteinuttryckskit.
    PichiaPink™ PichiaPink™ Mediapåsar för att komma igång Media Kit är en uppsättning praktiska förpackade mediapåsar för användning med Utsöndrat proteinuttryckskit. De PichiaPink™ Media Kit innehåller media som behövs för att växa PichiaPink™ stammar från frysta bestånd till kulturer redo för transformation och urval. Du kan beställa PichiaPink™ Media Kit ( Kat. nr. A11156 ) separat för att fylla på PichiaPink™ Utsöndrat proteinuttryckskit.
    Varför välja PichiaPink™ Yeast Expression System?
    De PichiaPink™ Yeast Expression System är baserat på jästen Pichia pastoris . Fördelarna med Pichia pastoris inkluderar snabb tillväxt, väldefinierad genetisk bakgrund, enkel medieformulering och enkel hantering. I över 30 år har Pichia pastoris använts av laboratorier runt om i världen för att producera hundratals olika proteiner från många arter inklusive människor (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System möjliggör bekväm och kostnadseffektiv proteinproduktion från små till stora skalor.
    För information om hur du skaffar en kommersiell användningslicens för ™PichiaPink Yeast Expression System, vänligen fråga på outlicensing@lifetech.com .
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
    Relaterade länkar
  • Lär dig mer om PichiaPink™ Yeast Expression System .
  • Lär dig mer om våra andra proteinuttryckssystem .
    Referenser
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinuttryck i den metylotrofa jästen Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
    2. Cereghino GP Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion av rekombinanta proteiner i fermentorkulturer av jästen Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Pichia Protein Expression System
    Kvantitet 1 sats
    Innehåll och lagring De PichiaPink™ Secreted Protein Expression kit består av:
    • De PichiaPink™ Utsöndrat proteinvektorkit innehållande plasmiden med högt antal kopior med S. cerevisiae Alpha-parningsfaktorprekvens för att ge utsöndrat proteinuttryck.
    • De PichiaPink™ Expressionsstammar som innehåller 4 glycerolstammar
    • De PichiaPink™ Mediakit innehållande 4 basmedia.
    Kompatibla celler Pichia pastoris-stammar
    Frakt skick Rumstemperatur
    Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
    Uttryckssystem Jästsvampar
    Produktlinje PichiaPink
    Art P. pastoris
    Uttrycksstabilitet Stabil
    Slutlig produkttyp Flytande medium, agarplattor