Läs mer
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Vector Kit
Produktkod. 10329653
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10329653 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10329653 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A11153
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PichiaPink™ Secreted Vector Kit
De PichiaPink™ Secreted Vector Kit innehåller pPINKα -HC vektor för användning med PichiaPink™ Yeast Expression System. pPINKα -HC-vektor är uppbyggd kring ADE2 -genen för att komplettera den kompletterande ade2- deletionen i PichiaPink™ stammar. pPINKα -HC vektor harα -parningsfaktorsekretionssignalsekvens så att alla proteiner utsöndras. Du kan beställa PichiaPink™ Secreted Vector Kit för att fylla på din PichiaPink™ Yeast Expression System Kit.
De PichiaPink™ Secreted Vector Kit kommer med:
  • pPINKα -HC vektor (högt antal kopior) (20 μg)
  • 5’α -faktorsekvenseringsprimer (20 μg)
  • 3 ’CYC1 sekvenseringsprimer (20 μg)
  • En Shot™ TOP10™ Electrocomp™E. coli (kat. nr. C404052)
    Varför välja PichiaPink™ Yeast Expression System?
    De PichiaPink™ Yeast Expression System är baserat på jästen Pichia pastoris . Fördelarna med Pichia pastoris inkluderar snabb tillväxt, väldefinierad genetisk bakgrund, enkel medieformulering och enkel hantering. I över 30 år har Pichia pastoris använts av laboratorier runt om i världen för att producera hundratals olika proteiner från många arter inklusive människor (Ref 1, 2). De PichiaPink™ Yeast Expression System möjliggör bekväm och kostnadseffektiv proteinproduktion från små till stora skalor.
    För information om hur du skaffar en kommersiell användningslicens för ™PichiaPink Yeast Expression System, vänligen fråga på outlicensing@lifetech.com .
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
    Relaterade länkar
  • Ladda ner pPINKα -HC-plasmidkarta (PDF) .
  • Lär dig mer om PichiaPink™ Yeast Expression System .
  • Lär dig mer om våra andra proteinuttryckssystem .
    Referenser
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinuttryck i den metylotrofa jästen Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [ PubMed ]
    2. Cereghino GP Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion av rekombinanta proteiner i fermentorkulturer av jästen Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 aug;13(4):329-32. [ PubMed ]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Vätska
    Inducerande medel Metanol
    Promotor AOX1
    Produkttyp Vektor Kit
    Innehåll och lagring PichiaPink™ Secreted Protein Vector kit innehåller 20 stμ g rosaα -HC (plasmiden med högt kopietal med S. cerevisiae Alpha-parningsfaktorpresekvensen) med sekvenseringsprimers 5'α -faktor och 3' CYC1. Förvara vid -20 °C.
    Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
    Klyvning Ingen klyvningsplats
    Replikeringsursprung pUC Ursprung
    Frakt skick Rumstemperatur
    Protein Tag Otaggad
    Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
    Kvantitet 1 kit
    Vektor pRosa