Läs mer
Invitrogen™ PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssats
Beskrivning
PichiaPink™ Secretion Optimization Kit är ett nytt rekombinant proteinuttryckssystem baserat på jästen Pichia pastoris. PichiaPink™ Secretion Optimization Kit ger dig bekväm och kostnadseffektiv bioproduktion från shake flask till 1000-liters produktion av ditt rekombinanta protein. PichiaPink™ Secretion Optimization Kit levereras med våra nya Pichia-stammar, pPINK-HC och pPINK-LC vektorerna samt sekretionssignalsekvenser för produktion av ditt protein.
- Skaffa ett komplett kit för att komma igång med proteinproduktionen i Pichia pastoris.
- Filtrera dina Pichia-transformanter snabbt med auxotrofi och färgval.
- Minska proteinnedbrytning med proteasbristfälliga Pichia pastoris-stammar .
- Optimera proteinutsöndring med en av 8 sekretionssignalsekvenser.
Sekretionsoptimeringspaketet PichiaPink™ kommer med:
- PichiaPink™ Vektorkit (Kat. Nr. A11152)
- PichiaPink™ Sekretionssignalset (A11155)
- PichiaPink™ Uttrycksdeformationsset (A11154)
- PichiaPink™ Mediakit (A11156)
Ett nytt sätt att granska Pichia-transformanter
PichiaPink™ Sekretionsoptimeringskitet använder adeninauxotrofi för att välja ut Pichia-transformanter. Stammarna PichiaPink™ har ade2-genotypen och kräver komplementering med ADE2-genen för att växa utan adenin. Användning av en auxotrofisk markör gör det också lättare att underhålla transformanter. Inga antibiotika krävs för att underhålla dina transformanter.
Dessutom kan du screena efter Pichia-transformanter efter färg. De otransformerade PichiaPink™ stammarna visas som rosa kolonier medan transformerade PichiaPink™ stammar ser ut som vita kolonier (Figur 1).
Nya uttrycksvektorer för Pichia
PichiaPink™ Sekretionsoptimeringskitet levereras med det nya PichiaPink™ vektorkitet. Kitet innehåller två vektorer, pPINK-LC och pPINK-HC. pPINK-vektorerna är byggda kring ADE2-genen för att komplettera ade2-deficienta Pichia-stammarna. Båda vektorerna använder den metanolinducerade AOX1-promotorn för att uttrycka ditt protein. pPINK-LC integreras vid lågt kopiantal i Pichia-genomet medan pPINK-HC-vektorn integreras med högt kopiantal.
Både pPINK-LC och pPINK-HC vektorer är kompatibla med PichiaPink™ Secretion Signal Set. Med en 3-vägs ligering kan du lägga till en av 8 sekretionssekvenser till din gen. Observera: pPINK-vektorerna uttrycker proteiner intracellulärt som standard.
Både vektorkitet PichiaPink™ (Cat. Nr. A11152) och PichiaPink™ sekretionssignaluppsättningen (A11155) kan beställas separat för att fylla PichiaPink™ på sekretionsoptimeringskitet.
Behåll dina proteiner intakta
PichiaPink™ Sekretionsoptimeringskitet levereras med PichiaPink™ Expression Strain Set. Detta set innehåller de 4 Pichia pastoris-stammarna för användning med PichiaPink™ Expression System. Alla 4 stammar har ade2-genotypen. Dessutom innehåller 3 stammar knockouts i 2 proteasgener. Protease-bristande stammar minskar behovet av proteashämmare vid odling av dina celler och förbättrar utbytet av ditt protein. Testa en enkel proteas knockout eller dubbelproteas knockout för att hitta den som fungerar bäst för dig.
Du kan beställa PichiaPink™ Expression Strain Set (Cat. Nr. A11154) separat för att fylla PichiaPink™ på Secretion Optimization Kit.
Mediapåsar för att komma igång
Media PichiaPink™ Kit är ett set praktiska förpackade mediepåsar för användning med PichiaPink™ Secretion Optimization Kit. Media PichiaPink™ Kit innehåller medier som behövs för att odla PichiaPink™ stammar från frysta lager till kulturer redo för transformation och urval. Du kan beställa PichiaPink™ Media Kit (Cat. Nr. A11156) separat för att fylla PichiaPink™ på Secretion Optimization Kit.
Varför välja PichiaPink™ jästuttryckssystemet?
PichiaPink™ Jästuttryckssystemet baseras på jästen Pichia pastoris. Fördelar med Pichia pastoris inkluderar snabb tillväxt, väldefinierad genetisk bakgrund, enkel medieformulering och enkel hantering. I över 30 år har Pichia pastoris använts av laboratorier världen över för att producera hundratals olika proteiner från många arter, inklusive människor (Ref 1, 2). PichiaPink™ Jästuttryckssystemet möjliggör bekväm och kostnadseffektiv proteinproduktion från små till stora skalor.
För information om hur du får en kommersiell licens för PichiaPink™ Yeast Expression System, vänligen kontakta outlicensing@lifetech.com.
Referenser
- Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinuttryck i den metylotrofiska jästen Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 jan; 24(1):45-66. [PubMed]
- Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion av rekombinanta proteiner i fermenterkulturer av jästen Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 augusti; 13(4):329-32. [PubMed]
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PichiaPink™ Secretion Optimization Kit, 1 Kit, Liquid, PichiaPink™ Bacterial or Yeast Strain, Yeast Expression, Pichia Pastoris Strains Expression Competent Cell, Stable, Secreted Expression, P. pastoris Species, Used for Protein Expression |
| Formulering | Liquid |
| Bakterie- eller jäststam | PichiaPink™ |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck |
| Inkluderar | The PichiaPink™ secretion optimization kit consists of: The PichiaPink™ vector kit containing a high- and a low copy number plasmid, the PichiaPink™ secretion signal set containing 8 secretion signals, The PichiaPink™ Expression strain set containing 4 glycerol strains, The PichiaPink™ Media kit containing 4 basic media |
| Innehåll och lagring | De PichiaPink™ Sekretionsoptimeringssatsen består av: • PichiaPink™ Vektorkit som innehåller en plasmid med högt och lågt antal kopior • PichiaPink™ Sekretionssignaluppsättning innehållande 8 sekretionssignaler • PichiaPink™ Expressionsstammar som innehåller 4 glycerolstammar • PichiaPink™ Media Kit som innehåller 4 grundläggande media Lagra vektorer och signalsekvenser vid -°20 C PichiaPicha™ Lagra stammar vid -°80 C Förvara Media Kit i rumstemperatur |
| Produkttyp | Optimeringssats |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Celltyp | Jästceller |
| Formatera | Kit |
| Visa mer |