Läs mer
Invitrogen™ PichiaPink™ Sekretsignaluppsättning
Produktkod. 10465785
Change view
Kvantitet:
8 DNA-duplexar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10465785 8 DNA-duplexar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10465785 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A11155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25320.00 SEK
    21268.80 SEK / 40pmol
    Save 4051.20 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De PichiaPink™ Sekretionssignaluppsättning är en uppsättning av 8 DNA-fragment som kodar för sekretionssignalsekvenser. De PichiaPink™ Secretion Signal Set är designat för att enkelt ligeras framför din gen.
PichiaPink™ Secretion Signal Set är en uppsättning av 8 DNA-fragment som kodar sekretionssignalsekvenser. PichiaPink™ Secretion Signal Set är utformat för att enkelt kunna ligeras framför din gen. PichiaPink™ Secretion Signal Set är utformat för användning med pPINK-HC och pPINK-LC vektorerna.
Optimera utsöndringen av ditt uttryckta protein
Genom att lägga till en av de 8 sekretionssignalsekvenserna till din gen kan du utsöndra ditt protein i mediet för att göra det lättare att skörda och rena. Pichia pastoris utsöndrar få naturliga proteiner, så huvuddelen av proteinet i mediet blir ditt.
Varje DNA-sekvens kodar för en annan sekretionssignal. Du kan testa varje sekretionssignalsekvens för att hitta den som fungerar bäst för ditt protein.
PichiaPink™ Sekretionssignalsetet levereras med 8 olika sekretionssignaler, inklusive:
  • α-parningsfaktor-presekvens från Saccharomyces cerevisiae
  • α-amylassignalsekvens från Aspergillus niger
  • Glukoamylassignalsekvens från Aspergillus awamori
  • Serumalbuminsignalsekvens från Homo sapiens
  • Inulinassignalsekvens från Kluyveromcyes maxianus
  • Invertassignalsekvens från Saccharomyces cerevisiae
  • Dödande proteinsignalsekvens från Saccharomyces cerevisiae
  • Lysozymsignalsekvens från Gallus gallus
Lägg enkelt till en sekretionssignal till ditt protein
DNA-fragmenten i Secretion Signal Set är utformade PichiaPink™ för att enkelt kunna infogas framför din gen när du använder pPINK-HC eller pPINK-LC vektorerna. Du kan prova olika sekretionssignalsekvenser för att se vilken som ger optimal sekretion av ditt protein.
Varje signalsekvens innehåller Kozak-sekvensen för AOX1-genen från Pichia pastoris för att säkerställa effektiv translation av ditt protein.
Sekretionssignalsekvenserna kommer som fosforylerade duplex-oligomerer i 40 pmol aliquoter. Suspendera oligomerer igen i en 40 μl TE-buffert före användning.
Varför välja PichiaPink™ jästuttryckssystemet?
PichiaPink™ Jästuttryckssystemet baseras på jästen Pichia pastoris. Fördelar med Pichia pastoris inkluderar snabb tillväxt, väldefinierad genetisk bakgrund, enkel medieformulering och enkel hantering. I över 30 år har Pichia pastoris använts av laboratorier världen över för att producera hundratals olika proteiner från många arter, inklusive människor (Ref 1, 2). PichiaPink™ Jästuttryckssystemet möjliggör bekväm och kostnadseffektiv proteinproduktion från små till stora skalor.
För information om hur du får en kommersiell licens för PichiaPink™ Yeast Expression System, vänligen kontakta outlicensing@lifetech.com.
Referenser
  1. Cereghino JL, Cregg JM. Heterologt proteinuttryck i den metylotrofiska jästen Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 jan; 24(1):45-66. [PubMed]
  2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Produktion av rekombinanta proteiner i fermenterkulturer av jästen Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. 2002 augusti; 13(4):329-32. [PubMed]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kloning in i expressionsvektorer
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Produkttyp Sekretsignaluppsättning
Kvantitet 8 DNA-duplexar
Art P. pastoris
Bakterie- eller jäststam PichiaPink™
Innehåll och lagring De PichiaPink™ Sekretionssignaluppsättningen består av 8 signalsekvenser som är DNA-duplex:
• S. cerevisiae Alfa-parningsfaktorprekvens
• Asp. niger alfa amylas
• Asp. awarmori glukoamylassignal
• H. sapien serumalbuminsignal
• K. maxianus Inulinasprekvens
• S. cerevisiae Killer Proteinsekvens
• S.Cerevisiae invertas Signalsekvens
• G. gallus Lysozym Signalsekvens Kvantitet
: 40 pmol Förvaras
vid -20 °C.
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Promotor AOX1
Vektor pPINK-LC, pPINK-HC
Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck