Läs mer
Gilac™ Plockningskärl
Description
- Öppna plockkärl med front.
- Innehåll lättillgängligt.
- Stapelbar upp till 2 meter.
- Stabilitet förstärkt genom sammankopplade benfötter.
- Finns i 6 färger, vilket gör det lättare att skilja innehållet åt.
Specifications
Specifications
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |