Läs mer
Picloram 100 ug/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314004
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314004 1 ml
1 options
Produktkod. 30314004 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010035ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picloram
CAS 2-1-1918
Analyt- eller komponentnamn Picloram
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H3 Cl3 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
LEDER Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC-namn 4-amino-3,5,6-trikloropyridin-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 241.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 239,926 g/mol