Läs mer
Picloram, 95 %
Beskrivning
Tillhör puridinklassen av auxiniska föreningar liknande hormonet indol-3-ättiksyra (IAA)
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picloram |
| Smältpunkt | 219 °C |
| Kokpunkt | 421 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 479075 |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton |
| Formel vikt | 241.46 |
| Procent renhet | 95% |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning