missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Picloram, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picloram |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13) |
| Formel vikt | 239.926 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?