Läs mer
Picloxydine Digluconate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picloxydine Digluconate |
| CAS | 29147-50-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Picloxydine Digluconate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 Cl2 N10 . 2 C6 H12 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | D-Gluconic acid, compd. with N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]-1,4-piperazinedicarboximidamide (2:1) (9CI), Gluconic acid, compd. with N,N''-bis[(p-chlorophenyl)amidino]-1,4-piperazinedicarboxamidine (2:1), D- (8CI), 1,4-Piperazinedicarboxamidine, N,N''-bis[(p-chlorophenyl)amidino]-, di-D-gluconate (8CI), 1,4-Piperazinedicarboximidamide, N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]-, di-D-gluconate (9CI), Picloxydine digluconate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24Cl2N10.2C6H12O7/c21-13-1-5-15(6-2-13)27-17(23)29-19(25)31-9-11-32(12-10-31)20(26)30-18(24)28-16-7-3-14(22)4-8-16;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-8H,9-12H2,(H4,23,25,27,29)(H4,24,26,28,30);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)N2CCN(CC2)C(=N)NC(=N)Nc3ccc(Cl)cc3)cc1 |
| Visa mer |