Läs mer
Thermo Scientific™ Pico™ 17 mikrocentrifug
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Hematocrit rotor
Beskrivning:
Pico 17 centrifug, ventilerad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific Pico 17 mikrocentrifuger är idealiska för dagligt laboratorieoratorieanvändning och ger enastående processorkraft, unika säkerhetsfunktioner och ett brett utbud av mikrocentrifugrotorer och tillbehör för bearbetning av mikrocentrifugrör.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
- Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
- Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
- Elegant, lätt, platsbesparande design.
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
Max. Hastighet | 13,300 rpm |
Max. RCF | 17,000 x g |
Bullernivå | 56 dB(A) |
Temperaturområde | Omgivningstemperatur |
Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
Typ | Bänkcentrifug |
Inkluderar | Hematocrit rotor |
Beskrivning | Pico 17 centrifug, ventilerad |
Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Pico™ 17 mikrocentrifug >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering