Läs mer
Thermo Scientific™ Pico™ 17 mikrocentrifug
Produktkod. 10524723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Hematokritrotor
Beskrivning:
Pico 17 centrifug, ventilerad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Beskrivning Förpackningsstorlek
10524723 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock Pico 17 centrifug, ventilerad Varje
13496248 230 V 50/60 Hz Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock Pico 17 centrifug, ventilerad Varje
10350623 230 V 50/60 Hz Hematokritrotor Pico 17 centrifug, ventilerad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10524723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den här mikrocentrifugens kompakta fotavtryck är idealisk för rutinmässigt laboratorieoratoriearbete upp till 17 000 x g.
Thermo Scientific Pico 17 mikrocentrifuger är idealiska för dagligt laboratorieoratorieanvändning och ger enastående processorkraft, unika säkerhetsfunktioner och ett brett utbud av mikrocentrifugrotorer och tillbehör för bearbetning av mikrocentrifugrör.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Beskrivning Pico 17 centrifug, ventilerad
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml Rotor med Clickseal bioinneslutningslock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur