Läs mer
Thermo Scientific™ Pico™ 21 mikrocentrifug
Produktkod. 10779343 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Rotor:
24 x 1,5/2,0 ml rotor ClickSeal bioinneslutningslock
24 x 1,5/2,0 ml rotorlock med ClickSeal-skydd, dubbelradigt 18 x 2,0/0,5 ml rotorlock med skruvlock
Dubbelradig 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Rotor Förpackningsstorlek
10779343 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor ClickSeal bioinneslutningslock Varje
15432741 230 V 50/60 Hz Dubbelradig 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock Varje
10461823 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotorlock med ClickSeal-skydd, dubbelradigt 18 x 2,0/0,5 ml rotorlock med skruvlock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10779343 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002415
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accelerera rutinprovberedningen med denna höga hastighet (upp till 21 000x g) och generösa mikrocentrifuger.
Stöd mikrovolymprotokoll som nukleinsyra- eller proteinlysatberedning och datorR-reaktionsuppsättning, allt i ett anmärkningsvärt litet fotavtryck med Thermo Scientific Pico 21 mikrocentrifuger. Välj mellan 7 lättviktsmikrocentrifugrotorer, designade för att ge acceleration upp till 21 100x g på så lite som 12 sekunder.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Exceptionell acceleration på upp till 21 000x g på så lite som 12 sekunder.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 14,800 rpm
Max. RCF 21,100 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Beskrivning Pico 21 centrifuger, Ventilerad
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2,0 ml rotor ClickSeal bioinneslutningslock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur