Beskrivning
Stöd mikrovolymprotokoll som nukleinsyra- eller proteinlysatberedning och datorR-reaktionsuppsättning, allt i ett anmärkningsvärt litet fotavtryck med Thermo Scientific Pico 21 mikrocentrifuger. Välj mellan 7 lättviktsmikrocentrifugrotorer, designade för att ge acceleration upp till 21 100x g på så lite som 12 sekunder.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
- Exceptionell acceleration på upp till 21 000x g på så lite som 12 sekunder.
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
- Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
- Ergonomisk öppning och stängning av rotorn med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
- Elegant, lätt, platsbesparande design.
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Bullernivå | 56 dB(A) |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
| Typ | Bänkcentrifug |
| Beskrivning | Pico 21 centrifuger, Ventilerad |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Kylt | Nej |
| Visa mer |