missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pico145, MedChemExpress

Produktkod. 16463398
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463398 10 mg -
16459926 50 mg 50mg
16444636 100 mg 100mg
16426127 5 mg -
16422756 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16463398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101507

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.

Pico145 (HC-608) is a remarkable inhibitor of TRPC1/4/5 channels, inhibits (−)-englerin A-activated TRPC4/TRPC5 channels, with IC50s of 0.349 and 1.3 nM in cells, and shows no effect on TRPC3, TRPC6, TRPV1, TRPV4, TRPA1, TRPM2, TRPM8.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pico145
CAS 1628287-16-0
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20ClF3N4O5
Kvantitet 10 mg
Synonym HC-608
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.52 mM)
LEDER O=C1C2=C(N=C(OC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N2CC4=CC=C(Cl)C=C4)N(C)C(N1CCCO)=O
Molekylvikt (g/mol) 524.88
Formel vikt 524.88
Procent renhet 98.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.