Läs mer
Picolinal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picolinal |
| CAS | 1121-60-4 |
| Molekylformel | C6H5NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Formylpyridine, 2-Picolinaldehyde, 2-Pyridaldehyde, Picolinic Aldehyde, Pyridine-2-aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5H |
| LEDER | O=Cc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | pyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vikt | 107.0371 |