Läs mer
Picolinamide, TRC
Produktkod. 30415672
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415672 10 g
30409842 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP43700010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1452-77-3
Molekylformel C6 H6 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide
IUPAC-namn Pyridin-2-karboxamid
LEDER NC(=O)c1ccccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picolinamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formel vikt 122.048