Läs mer
Picolinic acid, chromium salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404872 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11404872 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219354201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picolinic acid, chromium salt
CAS 14639-25-9
Färg Rött
Molekylformel C18H12CrN3O6
Kvantitet 1 g
Synonym chromium picolinate, chromium iii pyridine-2-carboxylate, chromium iii picolinate, chromium tripicolinate, picolinic acid chromium iii salt, chromium, tris picolinato, unii-s71t8b8z6p, chromium iii trispicolinate, picolinic acid, chromium salt, chromium 2-pyridinecarboxylate
InChI-nyckel CBDQOLKNTOMMTL-UHFFFAOYSA-K
LEDER C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cr+3]
IUPAC-namn chromium(3+);pyridine-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 418.305
PubChem CID 56840998
ChEBI CHEBI:50369
Formel vikt 418.3
Fysisk form Pulver