Läs mer
Picolinic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2524-52-9 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Pyridine-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)pyridine, Ethyl 2-Picolinate, Ethyl 2-Pyridinecarboxylate, Ethyl Picolinate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | ethyl pyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |