Läs mer
Pikolinsyra, TRC
Produktkod. 17980405
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17980405 1 g
17901795 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17980405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4372201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-98-6
Molekylformel C6 H5 N O2
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Synonym Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid, Picolinic acid (7CI,8CI), 2-Carboxypyridine, 2-Pyridylcarboxylic acid, NSC 171, PCL 016, Pyridine-2-carboxylic acid, o-Pyridinecarboxylic acid, α-Pyridinecarboxylic acid, Picolonic Acid
IUPAC-namn Pyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccccn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picolinic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Formel vikt 123.032
Procent renhet >95%