Beskrivning
De ARCTURUS™ PicoPure™ DNA Extraction Kit erbjuder en enkel, strömlinjeformad genomisk extraktionsprocedur som producerar PCR-färdigt DNA. Den strömlinjeformade processen möjliggör tillförlitlig och reproducerbar DNA-återvinning från så få som tio celler.
Viktiga produktegenskaper:
Viktiga produktegenskaper:
- Strömlinjeformat —arbetsflöde förenklar din genomextraktion för PCR-färdigt DNA
- Effektiv extraktion —maximerar DNA-återvinning
- Flexibelt —applikationsextrakt DNA för alla PCR-applikationer
- Maximera —kompatibilitetsanvändningen med de flesta vävnads- och cellberedningsprocedurer
Gå direkt till PCR
The PicoPure™ DNA Extraction Kit erbjuder en enkel, strömlinjeformad genomisk extraktionsprocedur som producerar PCR-färdigt DNA. Extrahera och amplifiera DNA i samma rör, utan organisk extraktion eller spinnkolonner. Återskapa DNA från så få som tio celler som tagits fram av Laser Capture Microdissection (LCM) eller från milligram vävnad. De PicoPure™ DNA Extraction Kit ger bekvämt förpackad, stabil Proteinas K, PCR-kompatibel DNA-rekonstitutionsbuffert och en komplett användarguide. Var och en av tio lyofiliserade proteinas K-alikvoter kan nyrekonstitueras för att göra 150μ l av PicoPure™ DNA-extraktionslösning räcker för 150 x 10μ l CapSure™ HS LCM Cap-utdrag, 30 x 50μ l CapSure™ Makro LCM Cap-extraktioner, eller 10 vävnadssektionsextraktioner (se figur 1).
Maximera DNA-återvinning
Eftersom DNA inte går förlorat på grund av organiska extraktioner eller spinnkolonner, PicoPure™ Kit möjliggör tillförlitlig och reproducerbar DNA-återvinning från så få som tio celler. PCR-studier illustrerar fördelarna med PicoPure™ Utrustning. Lika mängder DNA överfördes till PCR, antingen direkt i PicoPure Kit Buffer eller efter rening med ett DNA Extraction Kit från en ledande tillverkare. Kvantitativ realtids-PCR (QRT-PCR) visar att PicoPure™ Kitprover amplifierar tidigare, vilket tyder på att mer DNA är närvarande, och amplifierar mer konsekvent, vilket indikerar mindre provvariation, än kolonnrenade prover. De PicoPure Kits tillförlitligt höga DNA-återvinning möjliggör ökad detektionskänslighet, till exempel vid amplifiering av enkelkopiagener från små prover i mutationsanalyser eller genotypningsanalyser. Denna höga DNA-återvinning gör kitet idealiskt för små prover, såsom de som framställts av LCM (se figur 2).
Extrahera DNA för alla PCR-applikationer
DNA extraherat med PicoPure Kitet är kompatibelt med endpoint PCR som utförs i samma 0,5 ml-rör som används för DNA-extraktion. För kvantifiering av genkopietal kan DNA från mycket små prover amplifieras direkt med qRT-PCR utan ytterligare rening, med hjälp av plattformar som t.ex. StepOnePlus™ PCR-system i realtid. För mycket känslig mutations- och genotypanalys kan DNA extraheras och direkt amplifieras från små prover, och genfragment kan separeras med dHPLC (denaturing High-Performance Liquid Chromatography), med hjälp av plattformar som t.ex. WAVE™ System (Transgenomics). (Se bild 3& 4)
Kompatibel med de flesta vävnads- och cellberedningsprocedurer
PicoPure™ DNA Extraction Kit möjliggör framgångsrik återvinning av genomiskt DNA från djurvävnadssektioner och cellprover framställda med ett brett spektrum av metoder* . Överlägsna resultat erhålls från formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) vävnadssnitt, frusna vävnadssnitt, etanolfixerade celler och cytologiska utstryk. (Se bild 5.)
* Rekommenderas inte för användning med helblods-, växt- eller svampprover.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lyofiliserat proteinas K, rekonstitutionsbuffert. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Formatera | Provrör |
| Isoleringsteknik | Enzymatic PCR Clean-up Technology |
| Provtyp | Laser Capture Microdissection (LCM), FFPE, Vävnad (fryst) |
| Slutlig produkttyp | Genomiskt DNA |
| För användning med (utrustning) | ArcturusXT™ LCM Instrument |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 10 – 150 Förberedelser |
| Produktlinje | PicoPure |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?