Läs mer
Ansell Picosoft DG Light Duty polyamidhandskar med PVC-prickad handflata
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Förbättrade greppegenskaper med doppade fingertoppar och en PVC-prickad handflata
- Idealisk för lätta och ömtåliga applikationer i torra miljöer
- Säkerställer taktilitet och fingerfärdighet för exakt och säker hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | PVC-prickar |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 6 |
| EN388 Standard | 2121A |
| Visa mer |