Läs mer
Ansell Picosoft DG Light Duty polyamidhandskar med PVC-prickad handflata
Produktkod. p-7215010 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 16895320
Brand: Ansell C363060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är designade för lätta, ömtåliga applikationer i torra miljöer och har doppade fingertoppar med PVC-prickar på handflatan för bättre grepp.
  • Förbättrade greppegenskaper med doppade fingertoppar och en PVC-prickad handflata
  • Idealisk för lätta och ömtåliga applikationer i torra miljöer
  • Säkerställer taktilitet och fingerfärdighet för exakt och säker hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial PVC-prickar
Färg Grå
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
EN388 Standard 2121A
Handske manschettstil Sticka
Serie Picosoft DG