Läs mer
Picoxystrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picoxystrobin |
| CAS | 117428-22-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Picoxystrobin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H16 F3 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11+ |
| LEDER | C(\C(OC)=O)(=C/OC)/C1=C(COC=2N=C(C(F)(F)F)C=CC2)C=CC=C1 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxymethyl]phenyl]prop-2-enoate |
| Visa mer |