Läs mer
Picrinsyra, 30 % vatten, extra ren, Scharlab
Beskrivning
- Synonymer: 2,4,6-trinitrofenol
- Molekylformel: C 6 H 3 N 3 O 7
- Molmassa: 229,11 g/mol
- CAS: 88-89-1
- EIN ECS nr.: 201-865-9
- identitet (IR-spektrum): Godkänd test
- Något lösligt i vatten (olösligt och hartsartat material: max. 0,1%)
- Klorider (Cl): max. 0,005 %
- Sulfater (SO4) : max. 0,5 %
- Rester vid antändning: max. 0,1 %
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 88-89-1 |
| Smältpunkt | 121,4 °C |
| Flampunkt | 150 °C |
| Tändpunkt | 300 °C |
| Molekylformel | C6H3N3O7 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure |
| InChI-nyckel | OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trinitrofenol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pikrinsyra, puriss (med 0,5 ml vatten/g)
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: 2, 4, 6-trinitrophenol