Läs mer
Picric Acid, 4% (w/v) in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Beskrivning
- Picric Acid, 4 in Ethanol, 1 L Poly natural
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Natural Poly Container |
| Kvalitet | ACS |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium Pyroantimonate Soln
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.