Läs mer
Picrinsyra, EssentQ, 70 % i vatten, Scharlab
Produktkod. 11328654
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328654 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11328654 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC17690250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
CAS 88-89-1
Molekylformel C6H3N3O7
InChI-nyckel OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 2,4,6-trinitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 229.10
Kvalitet EssentQ
Kvantitet 250 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pikrinsyra, puriss (med 0,5 ml vatten/g)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • EUH001-Explosivt i torrt tillstånd.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2, 4, 6-trinitrophenol