Läs mer
Pikrinsyra, mättad, cirka 1,2 % (w/v), ricca kemisk
Produktkod. 31749547
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
500 mL HDPE Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
31749547 100 mL 500 mL HDPE Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 31749547 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R5860000100A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5 , 88-89-1
Molekylformel C6H3N3O7
Molekylvikt (g/mol) Mixture
InChI-nyckel OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2,4,6-trinitrophenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picric Acid
Smältpunkt 0,0 °C
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 1.18%, 98.82%
Färg Yellow
Utseende Gul vätska
Kvantitet 100 mL
CAS Min % 1.18%, 98.82%
Förpackning 500 mL HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
LEDER OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Kvalitet Laboratory