Läs mer
Picric Acid Solution, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940494 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12940494 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12940494 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 157 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    874.00 SEK
    666.33 SEK / 100ml
    Save 207.67 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Produktbeteckning
  • Picric acid solution European Pharmacopoeia Ref: 1065801 (RP 157)
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: picric acid