Läs mer
Picric Acid Solution, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11454719 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11454719 100 mL Uppenbar manipulation 100ml
1 options
Produktkod. 11454719 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1065801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    715.98 SEK / 100ml
    Save 66.02 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Picric Acid Solution, EP-klass, Reagecon™ är en färdig att använda 10g/L lösning som används för att framställa kristallina salter av organiska baser i syfte att identifiera och karakterisera och för att identifiera kreatin.
Pikrinsyra används i organisk kemi för framställning av kristallina salter av organiska baser (picrater) i syfte att identifiera och karakterisera. Det används också i Jaffe-reaktionen för att testa för kreatinin; det bildar ett färgat komplex som kan mätas med spektroskopi. Denna lösning framställs genom att tillsätta 10 g per 1 L vatten.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trinitrophenol
CAS 88-89-1, 7732-18-5
Färg Gult
Molekylformel C6H3N3O7
Linjär formel (O2N)3C6H2OH
Synonym picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure
InChI-nyckel OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Koncentration 10g/L
IUPAC-namn 2,4,6-trinitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 229.104
PubChem CID 6954
ChEBI CHEBI:46149
Formel vikt 229,1 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Kvantitet 100 mL
Förpackning Uppenbar manipulation
Fysisk form Vätska