Beskrivning
Pikrinsyra används i organisk kemi för framställning av kristallina salter av organiska baser (picrater) i syfte att identifiera och karakterisera. Det används också i Jaffe-reaktionen för att testa för kreatinin; det bildar ett färgat komplex som kan mätas med spektroskopi. Denna lösning framställs genom att kombinera 100 ml mättad 10 g/L pikrinsyralösning med 0,25 ml stark natriumhydroxidlösning.
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trinitrophenol |
| CAS | 88-89-1, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 100 mL |
| Förpackning | Uppenbar manipulation |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C6H3N3O7 |
| Linjär formel | (O2N)3C6H2OH |
| Synonym | picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure |
| InChI-nyckel | OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |