Läs mer
Picropodophyllin, MedChemExpress
Produktkod. 16439147
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16439147 5 mg 5mg
16432667 50 mg -
16426578 10 mg -
16406786 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16439147 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15494
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picropodophyllin
CAS 477-47-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22O8
Kvantitet 5 mg
Synonym AXL1717 Picropodophyllin PPP
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1OC[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C=C4OCOC4=C3)[C@@H](C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)[C@@]21[H]
Molekylvikt (g/mol) 414.41
Formel vikt 414.41
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease