Läs mer
Picropodofyllotoxin, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Picropodophyllotoxin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 414.1315 |