Läs mer
Picroside II, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picroside II |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3/t10-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 512.153 |