Läs mer
Pikrotoxin, 95 %
Produktkod. 10607314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607314 1 g Glasflaska 1g
10676522 5 g Glasflaska 5g
11906191 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10607314 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131210010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-87-8 | C30H34O13 | 602,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-87-8
Molekylformel C30H34O13
Molekylvikt (g/mol) 602.58
InChI-nyckel VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
Synonym picrotoxin
PubChem CID 131846146
LEDER CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picrotoxin
Smältpunkt 199.0°C to 202.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,7527
Specifik rotation − 32.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
Formel vikt 602.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Picrotoxin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.