Läs mer
Tocris Bioscience™ Picrotoxin
Beskrivning
GABAA receptor antagonist; potent CNS stimulant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picrotoxin |
| CAS | 124-87-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C30H34O13 |
| Formel vikt | 602.59 |
| Renhet | 97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.589 |