missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Picrotoxinin, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Picrotoxinin |
| CAS | 17617-45-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Picrotoxinin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H16 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9R)-Hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione, Picrotoxinin, (-)-Picrotoxinin, NSC 129537, [1aR-(1aalpha,2abeta,3beta,6beta,6abeta,8aS*,8bbeta,9R*)]-Hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8-,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@H]1[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@H]2[C@]35C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?