Läs mer
Pictilisib, MedChemExpress
Beskrivning
Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pictilisib |
| CAS | 957054-30-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27N7O3S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GDC-0941 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (194.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | CS(N1CCN(CC2=CC3=C(C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)S2)CC1)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.64 |
| Visa mer |