Läs mer
Sartorius Picus™ 2 Elektronisk 12-kanalspipett
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17868469 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
120μ L
300 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
17868469 10 μl Varje
17808479 120μ L Varje
17898549 300 μl Varje
17808559 1200μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17868469 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer LH747421
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Picus™ 2 Elektronisk 12-kanalspipett erbjuder pålitlig, ergonomisk pipettering för alla användare. Den har anpassningsbara program, säkerhetsfunktioner och ansluter till Sartorius app för automatiska justeringar och förbättrat arbetsflöde, vilket förbättrar labbproduktiviteten.
  • Picus™ 2 elektroniska 12-kanalspipetter erbjuder pålitlig prestanda, samtidigt som de är snälla mot din hand. Den oöverträffade ergonomiska designen minskar inte bara belastningen, utan hjälper också till att säkerställa reproducerbara pipetteringsresultat.
  • Lättillgängliga pipetteringslägen och anpassningsbara program för populära applikationer sparar tid i labbet.
  • Spara tid:Picus™ 2 Elektronisk pipett sparar tid i labbet med ett brett urval av pipetteringsmetoder och anpassningsbara program för att möta alla dina behov. De mest använda lägena med specificerade inställningar kan sparas på din enhet för snabb och enkel åtkomst. Genom att ansluta Picus™ 2 till din mobila enhet kan du använda Sartorius pipettera mobilapp för att smidigt köra provberedningsarbetsflöden och justera pipettinställningarna automatiskt, vilket tar din produktivitet till nästa nivå.
  • Pålitliga resultat: Picus™ 2 elektroniska 12-kanalspipetter ger pålitlig prestanda samtidigt som de är snälla mot din hand. Eftersom de är extremt lätta och kompakta för 12-kanalspipetter känner användarna inte tröttheten lika lätt, vilket leder till mer exakta resultat. Den inbyggda plattspåraren hjälper användaren att hålla koll på framsteg med 96- och 384-brunnars plattor.
  • Säkerhetsfunktioner: Säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd och kalibreringspåminnelser stöder efterlevnadskrav i reglerade labb. Pipetter kan även låsas från användning, i väntan på service eller städning.
  • De Picus™ 2 12-kanalspipetter kan dekontamineras med desinfektionsmedel, UV eller autoklavering (exklusive 1 200L-modeller).
  • Pålitliga och repeterbara pipeteringsresultat
  • Ett brett urval av pipetteringsmetoder
  • Anpassningsbart program
  • Lösenordsskydd
  • Kalibreringspåminnelser
  • Sartorius pipettera mobilapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Optifit Spets (μ10 L), SafetySpace Filterspets
Typ av grepp Hold (Håll)
Material Polykarbonat ABS
Antal kanaler 12
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 10 μl
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet