Beskrivning
- Säkerställer tillförlitliga och repeterbara pipetteringsresultat och har en oslagbar ergonomisk design som är snäll mot din hand
- Picus™ 2 passar alla som arbetar i labbet, från en doktorand till en erfaren laboratorieprofessionell. Den är lika intuitiv att använda som en mekanisk pipett, men erbjuder också mer avancerade alternativ för erfarna användare.
- Snabba upp ditt arbete: Snabba upp arbetet genom att välja mellan ett av de många pipetteringsmetoderna, som är speciellt skräddarsydda för att underlätta repetitivt arbete.
- Användarvänlig elektronisk pipettering: Oavsett om du är ny på labbet eller en expert, har 8-kanalspipetten något att erbjuda alla labproffs. Den är lika enkel att börja med som en mekanisk pipett och erbjuder otroliga alternativ även för den mest avancerade användaren. Du kan använda den inbyggda plattföljaren för att öka tillförlitligheten vid arbete med mikrobrunnar.
- Klar att använda: 8-kanalen Picus™ Elektronisk pipett levereras klar att använda och delvis laddad (vi rekommenderar dock att den laddas helt innan den används för första gången). För mer information om laddning, lagring och specifikationer, kontakta Sartorius personal och ytterligare material tillgängligt på vår webbplats.
- Pålitliga och repeterbara pipeteringsresultat
- Ett brett urval av pipetteringsmetoder
- Anpassningsbart program
- Lösenordsskydd
- Kalibreringspåminnelser
- Sartorius pipettera mobilapp
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Gray |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Optifit Spets (μ10 L), SafetySpace Filterspets |
| Typ av grepp | Hold (Håll) |
| Material | Polykarbonat ABS |
| Antal kanaler | 8 |
| Programmerbarhet | Ja |
| Visa mer |