Läs mer
Sartorius Picus™ 2 Elektronisk 8-kanalspipett
BIOPHARMA
Produktkod. 17898469 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
120μ L
300 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17898469 300 μl Varje
17848469 10 μl Varje
17888549 120μ L Varje
17858469 1200μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17898469 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer LH747361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25424.93 SEK
    15579.10 SEK / Paket med 1
    Save 9845.83 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Picus™ 2 Elektronisk 8-kanalspipett erbjuder pålitlig, ergonomisk pipettering för alla användare. Den har anpassningsbara program, säkerhetsfunktioner och ansluter till Sartorius app för automatiska justeringar och förbättrat arbetsflöde, vilket förbättrar labbproduktiviteten.
  • Säkerställer tillförlitliga och repeterbara pipetteringsresultat och har en oslagbar ergonomisk design som är snäll mot din hand
  • Picus™ 2 passar alla som arbetar i labbet, från en doktorand till en erfaren laboratorieprofessionell. Den är lika intuitiv att använda som en mekanisk pipett, men erbjuder också mer avancerade alternativ för erfarna användare.
  • Snabba upp ditt arbete: Snabba upp arbetet genom att välja mellan ett av de många pipetteringsmetoderna, som är speciellt skräddarsydda för att underlätta repetitivt arbete.
  • Användarvänlig elektronisk pipettering: Oavsett om du är ny på labbet eller en expert, har 8-kanalspipetten något att erbjuda alla labproffs. Den är lika enkel att börja med som en mekanisk pipett och erbjuder otroliga alternativ även för den mest avancerade användaren. Du kan använda den inbyggda plattföljaren för att öka tillförlitligheten vid arbete med mikrobrunnar.
  • Klar att använda: 8-kanalen Picus™ Elektronisk pipett levereras klar att använda och delvis laddad (vi rekommenderar dock att den laddas helt innan den används för första gången). För mer information om laddning, lagring och specifikationer, kontakta Sartorius personal och ytterligare material tillgängligt på vår webbplats.
  • Pålitliga och repeterbara pipeteringsresultat
  • Ett brett urval av pipetteringsmetoder
  • Anpassningsbart program
  • Lösenordsskydd
  • Kalibreringspåminnelser
  • Sartorius pipettera mobilapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
För användning med Optifit Spets (300 μl), SafetySpace filterspets
Typ av grepp Hold (Håll)
Material Polykarbonat ABS
Antal kanaler 8
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 300 μl
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet