Läs mer
Sartorius Picus™ 2 Elektronisk 8-kanalspipett
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-200007364 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
120μ L
300 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17848469
Brand: Sartorius LH747321
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Picus™ 2 Elektronisk 8-kanalspipett erbjuder pålitlig, ergonomisk pipettering för alla användare. Den har anpassningsbara program, säkerhetsfunktioner och ansluter till Sartorius app för automatiska justeringar och förbättrat arbetsflöde, vilket förbättrar labbproduktiviteten.
  • Säkerställer tillförlitliga och repeterbara pipetteringsresultat och har en oslagbar ergonomisk design som är snäll mot din hand
  • Picus™ 2 passar alla som arbetar i labbet, från en doktorand till en erfaren laboratorieprofessionell. Den är lika intuitiv att använda som en mekanisk pipett, men erbjuder också mer avancerade alternativ för erfarna användare.
  • Snabba upp ditt arbete: Snabba upp arbetet genom att välja mellan ett av de många pipetteringsmetoderna, som är speciellt skräddarsydda för att underlätta repetitivt arbete.
  • Användarvänlig elektronisk pipettering: Oavsett om du är ny på labbet eller en expert, har 8-kanalspipetten något att erbjuda alla labproffs. Den är lika enkel att börja med som en mekanisk pipett och erbjuder otroliga alternativ även för den mest avancerade användaren. Du kan använda den inbyggda plattföljaren för att öka tillförlitligheten vid arbete med mikrobrunnar.
  • Klar att använda: 8-kanalen Picus™ Elektronisk pipett levereras klar att använda och delvis laddad (vi rekommenderar dock att den laddas helt innan den används för första gången). För mer information om laddning, lagring och specifikationer, kontakta Sartorius personal och ytterligare material tillgängligt på vår webbplats.
  • Pålitliga och repeterbara pipeteringsresultat
  • Ett brett urval av pipetteringsmetoder
  • Anpassningsbart program
  • Lösenordsskydd
  • Kalibreringspåminnelser
  • Sartorius pipettera mobilapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Optifit Spets (μ10 L), SafetySpace Filterspets
Typ av grepp Hold (Håll)
Material Polykarbonat ABS
Antal kanaler 8
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 10 μl
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet