Beskrivning
- Denna elektroniska enkanalspipett är en av de mest användarvänliga och enkla (men ändå avancerade) pipetterna på marknaden.
- Idealiskt verktyg för daglig repetitiv vätskehantering i laboratorier, där noggrannhet, snabbhet och ergonomi är viktiga.
- Helt elektronisk design och kontroll möjliggör mer konsekventa, tillförlitliga och reproducerbara resultat.
- Det exakta elektroniska pipetteringssystem för Picus™ 2 pipetter möjliggör exakta och exakta pipetteringsresultat, vilket ytterligare minskar variationen mellan användare.
- Var snäll mot din hand: Enkanalen Picus™ 2 Electronic Pipette erbjuder verkligt enkel pipettering tack vare den unikt lätta vikten (endast 100 gram) och helt elektronisk upplevelse, inklusive spetsutkastning.
- Bekväm handtagsdesign och fingerkrok låter pipetten vila lätt i handen.
- Anslut för framtiden: De Sartorius pipetteringsmobilappen är din praktiska följeslagare för arbetsflöden för provberedning och pipetthantering. För att hålla dig uppdaterad använder du appen Pipettering för att uppdatera dina pipetter med de senaste funktionerna. Öppna anslutningar gör att du kan integrera Picus 2 i ett befintligt system
- Bekväm att använda: Enkanal Picus™ 2 Electronic Pipette är prisad för sin överlägsna ergonomiska design. Med komfort och användarvänlighet i åtanke är det en av de mest användarvänliga pipetterna. Sartorius har speciellt utformat denna pipett för att minska belastningen mot användaren. Med dagens krävande arbetsbelastning är detta viktigare än någonsin.
- Pålitliga och repeterbara pipeteringsresultat
- Ett brett urval av pipetteringsmetoder
- Anpassningsbart program
- Lösenordsskydd
- Kalibreringspåminnelser
- Sartorius pipettera mobilapp
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Sartorius Optifit Tips, SafetySpace Tips, Flexibulk Tips |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Optifit Spets (10000 μl), SafetySpace filterspets |
| Material | Polykarbonat ABS |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhet | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |