Läs mer
Pidolinsyra, Mikromol™
Produktkod. 30051997
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30051997 250 mg
1 options
Produktkod. 30051997 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3413.01
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pidolinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pidolic acid
CAS 98-79-3
Analyt- eller komponentnamn Pidolic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H7 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Oxo-L-proline, Proline, 5-oxo-, L- (8CI), (-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (-)-Pyroglutamic acid, (2S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (5S)-2-Oxopyrrolidine-5-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-1H-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-5-Oxoproline, (S)-Pyroglutamic acid, 2-L-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 2-Oxopyrrolidine-5(S)-carboxylic acid, 2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyrrolidinone, 5-Oxoproline, 5-Pyrrolidinone-2-carboxylic acid, Ajidew A 100, Glutimic acid, Glutiminic acid, L-(-)-Pyroglutamic acid, L-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, L-5-Carboxy-2-pyrrolidinone, L-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, L-5-Oxoproline, L-Glutimic acid, L-Glutiminic acid, L-Pyroglutamic acid, L-Pyrrolidinonecarboxylic acid, L-Pyrrolidonecarboxylic acid, NSC 143034, Oxoproline, Oxopyrrolidinecarboxylic acid, PCA, PCA 50, Pidolic acid, Pidolidone, Pyroglutamic acid, Pyrrolidinonecarboxylic acid, Pyrrolidone-5-carboxylic acid, Pyrrolidonecarboxylic acid, (S)-(-)-gamma-Butyrolactam-gamma-carboxylic acid, L-Glutamic acid, gamma-lactam
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-namn (2S)-5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 129.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 129,0426 g/mol