Läs mer
MedChemExpress Pidotimod
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.94% |
| CAS | 121808-62-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.27 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (409.38 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.35 mM∣Need ultrasonic) |