Läs mer
SymLine Rörstycke
Produktkod. 10753672
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10753672
Brand: SymLine 106471
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SymLine rörsystem ger anslutning till den centrala uppsamlingspunkten. Placera uppsamlingsbehållaren/behållaren där du vill ha den: rörsystemet kan konfigureras exakt för att passa dina behov!
  • Längd 100 mm.
  • Ett brett utbud av kopplingar, grenar och grenrör gör att rörsystemet kan anslutas exakt till förhållandena i ditt laboratorium
  • Specifikationer
    Beskrivning Rörstycke för avgas, PFA, längd 100 mm, elektrostatiskt ledande
    Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
    Längd (metrisk) 100 mm
    För användning med (applikation) Anslutningsrör med 32 mm OD
    För användning med (utrustning) Rörsystem med SymLine; FlexTube och FlexTubePro, kopplingar, fördelare och avstängning
    Produkttyp Rör